Learn More
(S)-bicalutamida, Mikromol™
Descripción
(S)-bicalutamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Bicalutamide |
| CAS | 113299-38-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-Bicalutamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2S)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (S)-, (2S)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (S)-Bicalutamide, (S)-Casodex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@](O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2S)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metil-propanamida |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?