Learn More
(S)-beta-pineno, TRC
Código de producto. 30424997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424997 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30424997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4666001ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Fórmula molecular C10 H16
Cantidad 1 mL
Sinónimo (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
Nombre IUPAC (1S,5S)-6,6-dimetil-4-metilidenobiciclo[3.1.1]heptano
Peso molecular (g/mol) 136.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252