Learn More
(S)-beta-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-beta-Phenylalanine |
| CAS | 40856-44-8 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (betaS)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid, (-)-3-Amino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid, (S)-3-Amino-3-phenylpropanoic Acid, (S)-3-Amino-3-phenylpropionic Acid, (S)-beta-Phenylalanine, D-3-Amino-3-phenylpropionic Acid, (S)-beta-Aminobenzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CC(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-amino-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |