Learn More
(S)-beta-isopropilfenilamina, TRC
Código de producto. 30011179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011179 10 mg 10 miligramos
30008225 5 mg 5 miligramos
30007943 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87288010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106498-32-2
Fórmula molecular C11 H17 N
Peso molecular (g/mol) 163.26
Sinónimo (βS)-β-(1-Methylethyl)benzeneethanamine, (+)-2-Phenyl-3-methylbutylamine, (S)-3-Methyl-2-phenylbutylamine, (S)-PBA;
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-fenilbutan-1-amina
SMILES CC(C)[C@H](CN)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-beta-Isopropylphenethylamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1361