Learn More
(S)-beta-butirolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Beta-Butyrolactone |
| CAS | 65058-82-4 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-Methyl-2-oxetanone, (-)-β-Butyrolactone, (-)-β-Methylpropiolactone, (4s)-4-Methyloxetan-2-one, (S)-4-Methyloxetan-2-one, (S)-Butyrolactone, (S)-4-Methyloxetan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-metiloxetan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 86.089 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.037 |