Learn More
S-bencil-L-homocisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Benzyl-L-homocysteine |
| CAS | 7689-60-3 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | L-2-Amino-4-(benzylthio)butyric Acid, S-(Phenylmethyl)-L-homocysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2S/c12-10(11(13)14)6-7-15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,12H2,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCSCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-bencilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 225.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0823 |