Learn More
S-bencil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Benzyl-L-cysteine |
| CAS | 3054-01-1 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Alanine, 3-(benzylthio)-, L- (8CI), S-(Phenylmethyl)-L-cysteine, (2R)-2-Amino-3-(benzylsulfanyl)propanoic acid, (2R)-2-Amino-3-benzylsulfanylpropanoic acid, (R)-2-Amino-3-(benzylthio)propanoic acid, (R)-S-Benzylcysteine, (S)-S-Benzylcysteine, 3-Benzylthioalanine, L-S-Benzylcysteine, NSC 523123, S-Benzyl-(R)-cysteine, S-Benzyl-L-cysteine, S-Benzylcysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2S/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-bencilsulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0667 |