Learn More
S-Benzyl-L-cisteína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332567 25 g 25 g
11322567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11666.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3054-01-1
Número MDL MFCD00002613
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Benzyl-L-cysteine
Punto de fusión ∽214°C (decomposition)
Fórmula molecular C7H12O4
Beilstein 1879358
Sinónimo 3-methyladipic acid, hexanedioic acid, 3-methyl, +-3-methyladipic acid, beta-methyl-adipic acid, 3-methyl-hexanedioic acid, 3-methyl adipic acid, 3-methyl-adipic acid, acmc-20ah5v, acmc-1cr8a, hexanedioic acid,3-methyl
Clave InChI SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-metilhexanodioico
Peso molecular (g/mol) 160.17
Cantidad 25 g
PubChem CID 12292
ChEBI CHEBI:68503
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.28
Rotación óptica +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
Porcentaje de pureza 99%