Learn More
S-Benzyl-L-cisteína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322567 5 g 5 g
11332567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11666.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3054-01-1
Número MDL MFCD00002613
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Benzyl-L-cysteine
Punto de fusión ∽214°C (decomposition)
Fórmula molecular C10H13NO2S
Beilstein 1879358
Sinónimo s-benzyl-l-cysteine, benzylcysteine, h-cys bzl-oh, s-benzylcysteine, poly-s-benzylcysteine, r-2-amino-3-benzylthio propanoic acid, cysteine, s-phenylmethyl, chembl63130, unii-9vre13m548, 3-benzylthioalanine
Clave InChI GHBAYRBVXCRIHT-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCC(C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-bencilsulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 211.28
Cantidad 5 g
PubChem CID 193613
ChEBI CHEBI:41085
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.28
Rotación óptica +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
Porcentaje de pureza 99%