Learn More
Éter glicidílico de (S)-(+)-bencílico, TRC
Código de producto. 30329811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329811 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30329811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2783001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Benzyl Glycidyl Ether
CAS 16495-13-9
Fórmula molecular C10H12O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (2S)[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, , (S)-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, (S)-1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane, (+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (+)-Benzyl Glycidyl Ether, (+)-Glycidyl Benzyl Ether, (2S)-2-[(Benzyloxy)methyl]oxirane, (S)-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane, (S)-Benzylglycidol, (S)-Glycidyl Benzyl Ether, (S)-O-Benzylglycidol, Benzyl (S)-Glycidyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
SMILES C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
Nombre IUPAC (2S)-2-(fenilmeximetil)oxirano
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837