Learn More
Di-sec-butiltiocarbamato de S-bencilo (tiocarbazil), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiocarbazil |
| CAS | 36756-79-3 |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Carbamothioic acid, bis(1-methylpropyl)-, S-(phenylmethyl) ester (9CI), Drepamon, M 3432, S-Benzyl di-sec-butylthiocarbamate, Thiocarbazil, Tiocarbazil, Carbamothioic acid, N,N-bis(1-methylpropyl)-, S-(phenylmethyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NOS/c1-5-13(3)17(14(4)6-2)16(18)19-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14H,5-6,12H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C)N(C(C)CC)C(=O)SCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N,N-di(butan-2-il)carbamotioato de S-bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 279.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1657 |