Learn More
1-[(S)-2-Benciloxicarbonilamino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoil]pirrolidina-2-carboxilato (S)-bencil, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405195 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15405195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34160.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Benzyl 1-[(S)-2-benzyloxycarbonylamino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoyl]pyrrolidine-2-carbox
CAS 114753-64-9
Fórmula molecular C28H32F3N3O6
Número MDL MFCD22380709
Cantidad 1 g
Sinónimo s-benzyl 1-s-2-benzyloxycarbonylamino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoyl pyrrolidine-2-carboxylate, n2-phenylmethoxycarbonyl-n6-2,2,2-trifluoroacetyl-l-lysyl-l-proline phenylmethyl ester
Clave InChI BWJDOHAQVMSNMG-NQCNTLBGSA-N
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1-[(2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)-6-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]hexanoil]pirrolidina-2-carboxilato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 563.574
PubChem CID 73995171
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.57
Porcentaje de pureza 95%