Learn More
Mecmesin™ Célula de carga S-Beam
Código de producto. 11913858
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 N
500 N
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11913858 500 N cada uno
11968019 10000 N cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11913858 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 870009
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La célula de carga S-Beam de Mecmesin es una solución flexible para aplicaciones generales de regulación de fuerza.
  • Es adecuado para zonas en las que el espacio no es limitado.
  • La unidad dispone de una retención de picos de lectura máxima a velocidad rápida de 5000 Hz cuando se utiliza con la pantalla AFTI y el dinamómetro avanzado.
  • La unidad también se puede utilizar en pruebas de tensión y compresión.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 N