Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Bay K 8644
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18767096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18767096 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18767096 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1546/10
CaV1.x activator; (S)-(-)-enantiomer of (±)-Bay K 8644
L-type Ca2+-channel activator with positive inotropic, vasoconstrictive and behavioral effects in vivo.
Racemate and (R)-(+)-Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98625-26-4
Fórmula molecular C16H15F3N2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Bay K 8644
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.3
Pureza >99%
Peso molecular 356.301