Learn More
(S)-(-)-Bay-K-8644, MedChemExpress
Código de producto. 16476318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476318 10 mg 10 miligramos
16432437 50 mg 50 miligramos
16428907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15124
MedChemExpress (S)-(-)-Bay-K-8644 is an agonist of L-type Ca2+ channel. (S)-(-)-Bay-K-8644 activates Ba2+ currents (IBa) (EC50=32 nM).
(S)-(-)-Bay-K-8644 is an agonist of L-type Ca2+ channel. (S)-(-)-Bay-K-8644 activates Ba2+ currents (IBa) (EC50=32 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Bay-K-8644
CAS 98625-26-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15F3N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=C([N+]([O-])=O)[C@@H](C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N1
Peso molecular (g/mol) 356.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.3
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation