Learn More
(S)-Baclofeno, TRC
Código de producto. 30136360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136360 25 mg 25 miligramos
30134011 10 mg 10 miligramos
30004939 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB10799525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66514-99-6
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 213.66
Sinónimo (βS)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic Acid, (+)-Baclofen, (S)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic Acid, (S)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric Acid, (S)-Baclofen, L-(+)-Baclofen, L-Baclofen, S(+)-Baclofen, d-Baclofen;
Nombre IUPAC (3S)-4-amino-3-(4-clorofenil)ácido butanoico
SMILES NC[C@@H](CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Baclofen
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/t8-/m1/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557