Learn More
(S)-b-aminoisobutyric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16407517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16407517 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16407517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113380
MedChemExpress (S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
(S)-b-aminoisobutyric acid is a non-protein amino acid originating from the catabolism of thymine and valine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-b-aminoisobutyric acid
Forma física Solid
CAS 4249-19-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9NO2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (2424.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](C)CN
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98.0%