Learn More
Ácido (S)-(-)-azetidina-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362197 250 mg 250 miligramos
11352197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09668.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2133-34-8 | Molecular Formula: C4H7NO2 | Molecular Weight: 101.105 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2133-34-8
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.105
Número MDL MFCD00005166
Clave InChI IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
Nombre IUPAC ácido (2S)-azetidina-2-carboxílico
SMILES C1CNC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Azetidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽217°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 80678
Índice Merck 14,908
Rotación óptica −123° (c=4 in H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 99%