Learn More
(S)-Azelastina N-Óxido (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Código de producto. 30334200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30334200 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30334200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8082701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (S)-Azelastine N-Oxide
CAS 1346617-06-8
Fórmula molecular C22 H24 Cl N3 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[(4S)-hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone, (S)-Azelastine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/t18-,26?/m0/s1
SMILES C[N+]1([O-])CCC[C@@H](CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Nombre IUPAC 4-[(4-clorofenil)metil]-2-[(4S)-1-metil-1-oxidoazepan-1-io-4-il]ftalazin-1-ona
Peso molecular (g/mol) 397.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.1557
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.