Learn More
(S)-Azelastina N-Óxido (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Azelastine N-Oxide |
| CAS | 1346617-06-8 |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[(4S)-hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl]-1(2H)-phthalazinone, (S)-Azelastine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3/t18-,26?/m0/s1 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCC[C@@H](CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-clorofenil)metil]-2-[(4S)-1-metil-1-oxidoazepan-1-io-4-il]ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 397.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.1557 |