Learn More
Clorhidrato de S-(+)-atomoxetina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | ent S-(+) Atomoxetine HCl |
| CAS | 82857-39-4 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (γS)-N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-Benzenepropanamine hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (S)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Tomoxetine hydrochloride, (S)-Tomoxetine hydrochloride, LY 139602, Atomoxetine Hydrochloride Imp B (EP) as HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CNCC[C@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (3S)-N-metil-3-(2-metilfenoxi)-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 291.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.139 |