Learn More
(S)-atenolol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Atenolol-d7 |
| CAS | 1309283-20-2 |
| Fórmula molecular | C14H15D7N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]benzeneacetamide, (-)-Atenolol-d7, (-)-Atenolol-d7, (S)-Atenolol-d7, Esatenolol-d7, S-(-)-Atenolol-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1/i1D3,2D3,10D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC[C@H](O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2S)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 273.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.207 |