Learn More
Ácido S-(+)-arúndico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(+)-Arundic Acid |
| CAS | 807363-10-6 |
| Fórmula molecular | C11H22O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Propyloctanoic Acid, (S)-(+)-2-Propyloctanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@H](CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-propiloctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.162 |