Learn More
(S)-ar-Himachalene, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-ar-Himachalene |
| CAS | 19419-67-1 |
| Fórmula molecular | C15H22 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5S)-6,7,8,9-Tetrahydro-2,5,9,9-tetramethyl-5H-benzocycloheptene, ar-Himachalene, (+)-ar-Himachalene, (-)-(5S)-6,7,8,9-Tetrahydro-2,5,9,9-tetramethyl-5H-benzocycloheptene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22/c1-11-7-8-13-12(2)6-5-9-15(3,4)14(13)10-11/h7-8,10,12H,5-6,9H2,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCCC(C)(C)c2cc(C)ccc12 |
| Nombre IUPAC | (9S)-3,5,5,9-tetrametil-6,7,8,9-tetrahidrobenzo[7]anuleno |
| Peso molecular (g/mol) | 202.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1722 |