Learn More
(S)-Apomorfina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 18070200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070200 10 mg 10 miligramos
18051720 5 mg 5 miligramos
17989829 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18070200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72750510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41035-30-7
Fórmula molecular C17 H17 N O2 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 303.78
Sinónimo 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride (1:1), (6aS)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, (S)- (9CI), (6aS)-10,11-Dihydroxyaporphine hydrochloride, (S)-(+)-Apomorphine hydrochloride, (S)-Apomorphine hydrochloride, (S)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol hydrochloride, (S)-5,6,6a,7-Tetrahydro-6-methyl- 4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol Hydrochloride;
Nombre IUPAC (6aS)-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-10,11-diol; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCc2cccc3c2[C@@H]1Cc4ccc(O)c(O)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Apomorphine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO2.ClH/c1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;/h2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1026