Learn More
(S)-(-)-Anatabina, TRC
Código de producto. 30007373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007373 25 mg 25 miligramos
30008734 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63749525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-49-7
Fórmula molecular *C6C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 166.2
Sinónimo 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine (ACI), 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (S)- (ZCI), Anatabine (6CI, 7CI, 8CI), (-)-Anatabine, (S)-(-)-Anatabine, (S)-Anatabine, 3-[(2S)-1,2,3,6-Tetrahydropyridin-2-yl]pyridine, Anatabine, (-)-
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1,2,3,6-tetrahidropiridina-2-il]piridina
SMILES C1N[C@@H](CC=C1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Anatabine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1