Learn More
(S)-anabasina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325365 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325365 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10248500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
CAS 494-52-0
Nombres de analitos o componentes 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nicotine Imp. G (EP), Nicotine USP Related Compound G, Nicotine USP RC G, 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine, Anabasine, Nicotine Related Compound G, Nicotine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
SMILES C1CC[C@H](NC1)c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-[(2S)-piperidin-2-il]piridina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157 g/mol