Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-AMPA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001396 1 mg 1 miligramo
30002210 10 mg 10 miligramos
30001070 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30001396 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0254/1
Selective AMPA agonist; active isomer of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169)
Active enantiomer of AMPA (EC50 = 3.5 μM).
NPEC-caged-(S)-AMPA, Inactive Enantiomer and Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83643-88-3
Fórmula molecular C7H10N2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-AMPA
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.17
Pureza >99%
Peso molecular 186.167