Learn More
(S)-Amlodipina, TRC
Código de producto. 30137095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137095 1 g 1 g
30006803 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6334911G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103129-82-4
Fórmula molecular C20H25ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 408.88
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (4S)-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (S)-, (-)-Amlodipine, (S)-(-)-Amlodipine, (S)-Amlodipine, Levamlodipine, Levoamlodipine, Lodien, l-Amlodipine
Nombre IUPAC 3-O-etil 5-O-metilo (4S)-2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C([C@@H]1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Amlodipine
Nombres de analitos o componentes (S)-Amlodipine
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1452
Porcentaje de pureza >95%