Learn More
S-amisulprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Amisulpride |
| CAS | 71675-92-8 |
| Fórmula molecular | C17H27N3O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | S-(-)-Amisulpride, (S)-4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21) |
| SMILES | O=C(C1=C(OC)C=C(N)C(S(=O)(CC)=O)=C1)NC[C@@H]2CCCN2CC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metilo]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 369.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1722 |