Learn More
(S)-Amino Carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Amino Carnitine |
| CAS | 125377-87-9 |
| Fórmula molecular | C7 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2S)-, 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-, (S)-Emeriamine, (S)-Amino Carnitine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2/c1-9(2,3)5-6(8)4-7(10)11/h6H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)C[C@@H](N)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-amino-4-(trimetilazanioil)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1212 |