Learn More
(S)-(-)-α -Aminado-γ -bromhidrato de butirolactona, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11936191 5 g Frasco de vidrio 5 g
11926191 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259940050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15295-77-9 | Molecular Formula: C4H8BrNO2 | Molecular Weight: 182.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15295-77-9
Fórmula molecular C4H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 182.02
Número MDL MFCD00012723,MFCD00674493
Clave InChI MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
PubChem CID 16213138
SMILES Br.NC1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 236.0°C to 238.9°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica − 21.50 (20.00°C c=4,water)
Rotación específica − 21.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Nombre IUPAC 3-aminooxolan-2-ona hidrobromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-a-Amino-y-butyrolactone hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación