Learn More
Alcohol (S)-(+)-α-(trifluorometil)bencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10765642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Förpackningsstorlek:
1 g
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10765642 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10765642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428180010
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 340-06-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 127°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7F3O
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CF3
Índice de refracción 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00077845
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.3
Rotación específica +30° to +33° (20°C, 589nm) (C= neat)
Sinónimo s-+-alpha-trifluoromethyl benzyl alcohol, s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-ol, 1s-2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol, s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, s-+-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem15591, s-1-phenyltrifluoroethanol, s-a-trifluoromethyl benzyl alcohol, 1s-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
Clave InChI VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC (1S)-2,2,2-trifluoro-1-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 176.14
PubChem CID 1472401
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.