Learn More
(S)-alfa-terpineol, TRC
Código de producto. 17973735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973735 10 g 10 g
17902125 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT11749510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10482-56-1
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, (1S)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, (S)-, p-Menth-1-en-8-ol, (S)-(-)- (8CI), (1S)-α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, (-)-α-Terpineol, (S)-(-)-Terpineol, (S)-(-)-α-Terpineol, (S)-α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, (S)-α-Terpineol, l-α-Terpineol, α-Terpineol, (-)-, (S)-alpha-Terpineol
Nombre IUPAC 2-[(1S)-4-metilciclohex-3-en-1-il]propano-2-ol
SMILES CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-alpha-Terpineol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358