Learn More
Éter glicidílico de alfa-naftilo (S-(+)-alfa-naftilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(+)-alpha-Naphthyl Glycidyl Ether |
| CAS | 61249-00-1 |
| Fórmula molecular | C13H12O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-[(1-Naphthalenyloxy)methyl]oxirane, (S)-1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane, S-Glycidyl 1-Naphthyl Ether, (S)-(+)-3-(1’-Naphthyloxy)-1,2-epoxypropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C(Oc1cccc2ccccc12)[C@@H]3CO3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(naftalen-1-iloximetil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0837 |