Learn More
Hidrato de (S)-alfa-metilfenilalanina, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Código de producto. 11995341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11995341 100 mg 100 miligramos
11905351 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275431000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23239-35-2
Fórmula molecular C10H13NO2·xH2O
Peso molecular (g/mol) 179.22
Clave InChI HYOWVAAEQCNGLE-JTQLQIEISA-N
Sinónimo alpha-methyl-l-phenylalanine, s-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-l-phe, alpha-methylphenylalanine, 2s-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, l-alpha-methylphenylalanine, alpha-benzyl-l-ala, s-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, s-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, s-alpha-methylphenylalanine
PubChem CID 2724754
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-2-metil-3-fenilpropanoico
SMILES CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-α-Methylphenylalanine hydrate
Nombre de nota 99%, (99+% e.e.)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Exceso enantiomérico (HPLC)> 99.0%
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 100 mg
Rotación específica − 18.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (S)-alpha-Methylphenylalanine hydrate