Learn More
Ácido (S)-alfa-metilhipúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-alpha-Methylhippuric Acid |
| CAS | 2198-64-3 |
| Fórmula molecular | C10H11NO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | N-Benzoyl-L-alanine, (S)-N-Benzoylalanine, L-N-Benzoylalanine, N-Benzoyl-L-alanine, N-Benzoyl-alpha-alanine, N-Benzoylalanine, NSC 167298, NSC 43124, alpha-Methylhippuric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(10(13)14)11-9(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-benzamidopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0739 |