Learn More
(S)-(-)-Alfa-Metilbenzilamina, TRC
Product Code. 30480273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30480273 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30480273 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM28880125G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-a-Methylbenzylamine
CAS 2627-86-3
Fórmula molecular C8H11N
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenemethanamine, α-methyl-, (αS)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (S)-, Benzylamine, α-methyl-, (-)- (4CI), Benzylamine, α-methyl-, (S)-(-)- (8CI), (αS)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-((S)-α-Methylbenzyl)amine, (-)-1-Amino-1-phenylethane, (-)-1-Phenethylamine, (-)-1-Phenylethylamine, (-)-Phenylethylamine, (-)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-α-Methylbenzylamine, (-)-α-Phenethylamine, (-)-α-Phenylethylamine, (1S)-(-)-1-Phenylethylamine, (1S)-1-Phenylethan-1-amine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethylamine, (1S)-Phenylethylamine, (S)-(-)-1-Phenethylamine, (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-Phenethylamine, (S)-(-)-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Methylbenzylamine, (S)-(-)-α-Phenethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, (S)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-1-Aminoethylbenzene, (S)-1-Phenethylamine, (S)-1-Phenyl-1-aminoethane, (S)-1-Phenyl-1-ethanamine, (S)-1-Phenylethanamine, (S)-1-Phenylethylamine, (S)-Methylbenzylamine, (S)-Phenethylamine, (S)-Phenylethylamine, (S)-α-Methylbenzenemethanamine, (S)-α-Phenethylamine, (S)-α-Phenylethylamine, (aS)-α-Methylbenzenemethanamine, 1-(S)-Phenylethylamine, D-(-)-(α-Phenylethyl)amine, L-(-)-1-Phenylethylamine, L-(-)-α-Methylbenzylamine, L-(-)-α-Phenylethylamine, L-1-Amino-ethylbenzene, L-1-Phenylethylamine, L-Phenethylamine, L-α-Methylbenzylamine, L-α-Phenylethylamine, S-α-Methylbenzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)c1ccccc1
Nombre IUPAC (1S)-1-feniletanamina
Peso molecular (g/mol) 121.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891