Learn More
Ácido (S)-(+)-alfa-metoxifenilacético, TRC
Código de producto. 30464422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30464422 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30464422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26577510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-a-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 26164-26-1
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzeneacetic acid','α-methoxy-','(αS)-, Acetic acid','methoxyphenyl-','(S)- (8CI), Benzeneacetic acid','α-methoxy-','(S)-, (αS)-α-Methoxybenzeneacetic acid, (+)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (+)-2-Methoxyphenylacetic acid, (+)-Methoxyphenylacetic acid, (+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (2S)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (2S)-O-Methylmandelic acid, (S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-Methoxyphenylacetic acid, (S)-(+)-O-Methylmandelic acid, (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-2-Methoxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Methoxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Methoxyphenylacetic acid, (S)-Methoxyphenylacetic acid, (S)-O-Methylmandelic acid, (S)-α-Methoxy-α-phenylacetic acid, (S)-α-Methoxybenzeneacetic acid, (S)-α-Methoxybenzeneethanoic acid, (S)-α-Methoxyphenylacetic acid, L-α-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
SMILES CO[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-metoxi-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063