Learn More
Ácido (S)-(+)-alfa-metoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382686 250 mg 250 miligramos
11372686 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08748.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26164-26-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26164-26-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00064216
Clave InChI DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
PubChem CID 643325
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-metoxi-2-fenilacético
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-alpha-Methoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 63°C to 68°C
Punto de ebullición 164°C to 166°C (18 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 2361718
Rotación óptica +146° (c=0.5 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%