Learn More
Cloruro de (S)-(+)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333476 250 mg 250 miligramos
11323476 50 mg 50 miligramos
11313476 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14332.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.617 g/mol
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride is used in the preparation of natural products and pheromones. It is also employed as a derivatization enantiomeric purity reagent used for the determination of enantiomeric purity of alcohol and amines by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de (S)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetilo se utiliza en la preparación de productos naturales y feromonas. También se emplea como reactivo de pureza enantiomérica de derivación utilizado para la determinación de la pureza enantiomérica de alcohol y aminas mediante cromatografía de gases.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20445-33-4
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 252.617
Número MDL MFCD00067105
Clave InChI PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Sinónimo s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
Nombre IUPAC cloruro de (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoilo
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Densidad 1.353
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Beilstein 3591564
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6280
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Rotación óptica +137° (c=6.4 in Carbon Tetrachloride)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza ≥98%