Learn More
(S)-(-)-Alfa-Metoxi-Alfa-(trifluorometil)fenilacético Ácido, TRC
Código de producto. 30137627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137627 50 mg 50 miligramos
30133117 500 mg 500 miligramos
30005933 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57582850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17257-71-5
Fórmula molecular C10H9O3F3
Peso molecular (g/mol) 234.17
Sinónimo (2S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic Acid; (S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-2-phenyl-2-methoxypropanoic Acid, (S)-(-)-Mosher Acid, (S)-(-)-β,β,β-Trifluoro-α-methoxyhydratropic Acid, (S)-2-Methoxy-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)ethanoic Acid, (S)-2-Methoxy-2-trifluoromethylphenyl Acetic Acid; (S)-Methoxy(trifluoromethyl)phenylacetic Acid;
Nombre IUPAC ácido (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
SMILES CO[C@](C(=O)O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1