Learn More
Ácido (S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426336 2.5 g 2.50 g
11423990 500 mg 500 miligramos
11305045 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23117.88
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233.17 g/mol
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is used as a chiral derivatizing agent, it reacts with an alcohol or amine of unknown stereochemistry to form an ester or amide. The absolute configuration of the ester or amide is then determined by proton and/or 19F NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético se utiliza como agente de derivación quiral; reacciona con un alcohol o una amina de estereoquímica desconocida para formar un éster o una amida. La configuración absoluta del éster o la amida se determina posteriormente por espectroscopía de RMN de 19F y/o protones.
Solubilidad
Fácilmente soluble en hexano, éter, THF, CH2Cl2 y benceno.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17257-71-5
Fórmula molecular C10H8F3O3
Peso molecular (g/mol) 233.17
Número MDL MFCD00064200
Clave InChI JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Sinónimo s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
Nombre IUPAC ácido (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
SMILES CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.344
Punto de ebullición 105°C to 107°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 2.5 g
Beilstein 3591561
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6280
Información de solubilidad Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene.
Rotación óptica −72° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 99%