Learn More
Ácido (S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometilo)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10252842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10252842 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10129931 1 g Frasco de vidrio 1 g
10289823 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10252842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168232500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17257-71-5
Fórmula molecular C10H8F3O3
Peso molecular (g/mol) 233.17
Número MDL MFCD00064200
Clave InChI JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Sinónimo s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
SMILES CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a blanco
Densidad 1.3030g/mL
Punto de ebullición 116°C to 118°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Índice de refracción 1.4720 to 1.475
Cantidad 250 mg
Fieser 11,329
Índice Merck 15, 6365
Gravedad específica 1.303
Condición de rotación específica - 71.00 (20.00°C c=1.6,CH3OH)
Rotación específica -71
Nombre IUPAC ácido (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.