Learn More
(S)-(-)-Ácido alfa-lipoico, TRC
Código de producto. 17970985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970985 25 mg 25 miligramos
17964355 100 mg 100 miligramos
17960885 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46873025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1077-27-6
Fórmula molecular C8H14O2S2
Peso molecular (g/mol) 206.33
Sinónimo (3S)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic Acid, (-)-Thioctic Acid, (S)-(-)-Lipoic Acid, (S)-Lipoic Acid, (S)-Thioctic Acid, l-Thioctic Acid;
SMILES C1CSS[C@H]1CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-alpha-Lipoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Porcentaje de pureza >95%