Learn More
(S)-alfa-glicerofosfocolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-alpha-Glycerophosphocholine |
| CAS | 4217-84-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8H20NO6P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Choline hydroxide 2,3-Dihydroxypropyl Hydrogen Phosphate inner Salt, (S)-2-[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-ethanaminium Inner Salt, D-Glycerolphosphocholine, Glycerophosphocholine, Glycerophosphorylcholine, alpha-GPC, [(2S)-2,3-Dihydroxypropyl] 2-trimethylazaniumylethyl Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OC[C@@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(2S)-2,3-dihidroxipropil] 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.22 |
| Mostrar más |