Learn More
Ácido (S)-alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico
Código de producto. 15400487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15400487 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15400487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65847.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Enantiómero activo de AMPA que induce la apoptosis en neuronas corticales
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid
CAS 83643-88-3
Color Blanco
Fórmula molecular C7H10N2O4
Número MDL MFCD00672630
Cantidad 5 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo s-ampa, s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, ampa, l, unii-9280sc28gd, s-2-amino-3-3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl-propionic acid, amq, glutamate-ampa, 1ftm, tocris-0169, tocris-0254
Clave InChI UUDAMDVQRQNNHZ-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 186.167
PubChem CID 158397
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.16
Forma física Polvo