Learn More
(S)-(-)-alfa,alfa-difenilprolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317296 1 g 1 g
11327296 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09217.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (S)-(-)-alfa,alfa-difenilprolinol se utiliza para preparar las oxazaborolidinas correspondientes para la reducción asimétrica de cetonas mediada por borano.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112068-01-6
Fórmula molecular C17H19NO
Peso molecular (g/mol) 253.345
Número MDL MFCD00075506
Clave InChI OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
Sinónimo s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
PubChem CID 2724899
Nombre IUPAC difenil-[(2S)-pirrolidin-2-il]metanol
SMILES C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −57.5° (c=3 in Methanol)
Beilstein 17103
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.35
Porcentaje de pureza 98%