Learn More
p-Toluensulfonato de éster etílico de (S)-alfa-alilglicina, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11945771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11945771 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11945771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441280010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-α-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate
Nombre de nota 98%
CAS 1231709-21-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131°C to 133°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H13NO2·C7H8O3S
Cantidad 1 g
Rotación específica 13
Sinónimo s-allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonateee, ethyl 2s-2-amino-4-pentenoate 4-methylbenzenesulfonate 1:1
Clave InChI MEQLYDZSCPUCRY-RGMNGODLSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)N.CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminopent-4-enoato;4-metilbencenosulfónico de etilo
Peso molecular (g/mol) 315.39
PubChem CID 119026235
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.39
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (S)-alpha-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate
RU– Solo para uso en investigación