Learn More
(S)-(-)-alfa-alilglicina, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10053240 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10626924 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10053240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275412500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16338-48-0 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16338-48-0
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00002627
Clave InChI WNNNWFKQCKFSDK-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-allylglycine, s-2-aminopent-4-enoic acid, 2s-2-aminopent-4-enoic acid, h-gly ally-oh, s---2-amino-4-pentenoic acid, s-2-amino-4-pentenoic acid, s-allylglycine, l-2-amino-4-pentenoic acid, 3-vinyl-l-alanine
PubChem CID 167529
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminopent-4-enoico
SMILES C=CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-α-Allylglycine
Nombre de nota 98%, (98% e.e.)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 253.0°C to 255.0°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 250 mg
Beilstein 04, 2852
Rotación específica − 37.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.